4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-4-methyl-1,3-oxazole, 4-Methyloxazole-5-carbonitrile
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 266 EUR
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
Kookpunt: 162 °C (763 mm Hg)
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01111976
CAS nummer: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
UN: 1993
ADR: 3,III