Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 144 EUR
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
Kookpunt: 132…138 °C (0,38 mm Hg)
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216520
CAS nummer: 22027-53-8