2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 620 EUR
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001764
CAS nummer: 352615-90-8