Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenylene-1,2-diamine, Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate, 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzene-1,2-diamine
OR70021-1G OR70021-250MG
APOSOR70021-1GEA 29.2 EUR
APOSOR70021-1G APOSOR70021-250MG
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18072579
CAS nummer: 1245643-11-1