5-Chloro-2-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.6 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09753473
CAS nummer: 136808-72-5