2-Bromo-3-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G
APOSOR70043-1GEA 22 EUR
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.049 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787450
CAS nummer: 112970-44-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III