5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-iodophenyl methyl ether, 4-Chloro-1-iodo-2-methoxybenzene
OR70062-1G OR70062-250MG OR70062-5G
APOSOR70062-1GEA 49.7 EUR
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG APOSOR70062-5G
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
5-Chloro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
Kookpunt: 135 °C (10 mm Hg)
Smeltpunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753735
CAS nummer: 755027-21-5