2-Bromo-3-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 99.3 EUR
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08166322
CAS nummer: 863870-88-6