2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 22 EUR
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formule: C₇H₁₃NO₅S
Smeltpunt: 123…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20527196
CAS nummer: 459817-82-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III