2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 24.9 EUR
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₂
Smeltpunt: 143…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672931
CAS nummer: 56961-26-3