5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
OR70087-1G OR70087-5G
APOSOR70087-1GEA 105 EUR
APOSOR70087-1G APOSOR70087-5G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₅H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115284
CAS nummer: 345311-09-3