3,4'-Dimethylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70103-1G OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA 55.5 EUR
APOSOR70103-1G APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00602700
CAS nummer: 7383-90-6