2,3'-Dimethylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 256 EUR
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182.261 g/mol
Kookpunt: 273…274 °C
Dichtheid: 0.9984 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22628915
CAS nummer: 611-43-8