2,4'-Dimethylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 26.3 EUR
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182.261 g/mol
Kookpunt: 273…276 °C
Dichtheid: 0.9924 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15042185
CAS nummer: 611-61-0