6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 64.3 EUR
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22378839
CAS nummer: 1360932-45-1