2-Bromo-3-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-iodo-3-methoxybenzene, 2-Bromo-3-iodophenyl methyl ether
OR70126-1G OR70126-5G OR70126-25G
APOSOR70126-1GEA 138 EUR
APOSOR70126-1G APOSOR70126-5G APOSOR70126-25G
2-Bromo-3-iodoanisole
2-Bromo-3-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Smeltpunt: 43…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391616
CAS nummer: 74128-84-0