3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 127 EUR
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₅NO₃
Kookpunt: 46…47 °C (0,225 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16039461
CAS nummer: 1221347-27-8