4-Phenoxyphenethyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Phenoxyphenyl)ethanol
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 818 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Kookpunt: 142 °C (0,1 mm Hg)
Smeltpunt: 14…15 °C
Dichtheid: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201083
CAS nummer: 52446-51-2