1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70207-1G OR70207-250MG OR70207-5G
APOSOR70207-1GEA 354 EUR
APOSOR70207-1G APOSOR70207-250MG APOSOR70207-5G
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
1-Methyl-3-(3-methylcyclohex-1-yl)benzene
Formule: C₁₄H₂₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122918
CAS nummer: 154427-43-7