2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 24.9 EUR
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClINO₂
Smeltpunt: 246…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780627
CAS nummer: 64724-23-8