2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 785 EUR
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formule: C₇H₉NOS
Kookpunt: 122 °C (0,5 mm Hg)
Smeltpunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17014600
CAS nummer: 14482-32-7