4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 317 EUR
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027235
CAS nummer: 957061-02-8