1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 433 EUR
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038976
CAS nummer: 18085-40-0