Tributylsulphoammonium betaine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-[Dibutyl(sulphonato)azaniumyl]butane
OR71000-2G OR71000-500MG
APOSOR71000-2GEA 433 EUR
APOSOR71000-2G APOSOR71000-500MG
Tributylsulphoammonium betaine 95%
Tributylsulphoammonium betaine
Formule: C₁₂H₂₇NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32672293
CAS nummer: 2364603-74-5