5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 402 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Smeltpunt: 94…95 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00269949
CAS nummer: 6291-07-2
UN: 1759
ADR: 8,III