(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 280 EUR
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formule: C₉H₁₀BrClO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32707277
CAS nummer: 2386676-58-8