5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 402 EUR
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00269950
CAS nummer: 89108-45-2
UN: 3261
ADR: 8,II