4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 173 EUR
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179487
CAS nummer: 121124-98-9