4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 161 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039017
CAS nummer: 411229-67-9