4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7217-1G OR7217-500MG
APOSOR7217-1GEA 49.7 EUR
APOSOR7217-1G APOSOR7217-500MG
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Formule: C₁₀H₁₁BO₃
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039026
CAS nummer: 4463-41-6