1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 240 EUR
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797198
CAS nummer: 905966-48-5