4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 1240 EUR
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039034
CAS nummer: 133997-05-4