3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 125 EUR
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₃
Smeltpunt: 130…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269911
CAS nummer: 30078-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III