2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7316-1G OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA 141 EUR
APOSOR7316-1G APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366471
CAS nummer: 1172328-87-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable