3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 84.7 EUR
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039054
CAS nummer: 116509-98-9