3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 213 EUR
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039055
CAS nummer: 170859-80-0