2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 97.9 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Smeltpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631914
CAS nummer: 39802-78-3