3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7347-1G OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA 629 EUR
APOSOR7347-1G APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424628
CAS nummer: 216443-25-3