3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7348-1G OR7348-500MG
APOSOR7348-1GEA 490 EUR
APOSOR7348-1G APOSOR7348-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424621
CAS nummer: 400745-60-0