3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 80.4 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424617
CAS nummer: 400744-49-2