4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride
OR7351-1G OR7351-250MG
APOSOR7351-1GEA 99.6 EUR
APOSOR7351-1G APOSOR7351-250MG
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445549
CAS nummer: 13219-33-5