2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 87.9 EUR
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₈N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027277
CAS nummer: 21901-25-7