4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-2-formylbiphenyl
OR7355-1G OR7355-500MG
APOSOR7355-1GEA 454 EUR
APOSOR7355-1G APOSOR7355-500MG
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424629
CAS nummer: 153850-83-0