4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Chloro-3-formylbiphenyl, 3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7356-1G OR7356-5G
APOSOR7356-1GEA 80.4 EUR
APOSOR7356-1G APOSOR7356-5G
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde 95%
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424622
CAS nummer: 139502-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III