2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 148 EUR
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445548
CAS nummer: 855948-13-9