3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 129 EUR
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366478
CAS nummer: 1172481-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III