3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Furan-2-yl)benzoic acid
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 95 EUR
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₃
Smeltpunt: 157…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02690979
CAS nummer: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III