6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 61.4 EUR
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027271
CAS nummer: 53484-16-5