2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-4-(phenylethynyl)phenol, 5-(Phenylethynyl)salicylic acid
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 346 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039086
CAS nummer: 32192-74-8