3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 630 EUR
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 535 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424633
CAS nummer: 38491-36-0